2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBMO00053DAEA 0 EUR
MAYBMO00053DA
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
Kaava: C₆H₇ClO₂S₂
MDL numero: MFCD03086201
CAS-numero: 97272-04-3