N-Fmoc-glycine
Toimittaja: Molekula
MOLE18662074-25GEA 70.3 EUR
MOLE18662074-25G
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Kaava: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
MDL numero: MFCD00037140
CAS-numero: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3