N-Fmoc-glycine
Toimittaja: Novabiochem (Part of Merck)
04-12-1001-25EA 56.1 EUR
04-12-1001-25 04-12-1001-100
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Kaava: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297,3 g/mol
MDL numero: MFCD00037140
CAS-numero: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3