4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H56306.03EA 88.5 EUR
H56306.03 H56306.14 H56306.06
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Kaava: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,97 g/mol
Sulamispiste: 186…190 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00658844
CAS-numero: 15155-41-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III