4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBCC09110DAEA 0 EUR
MAYBCC09110DA MAYBCC09110EA
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Kaava: C₆H₃BrN₂S
MW: 215,0704 g/mol
MDL numero: MFCD00614355
CAS-numero: 22034-13-5