5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
MAYBCC09210.250EA 0 EUR
MAYBCC09210.250 MAYBCC09210DA
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Kaava: C₆H₃BrN₂S
MDL numero: MFCD00460091
CAS-numero: 1753-75-9