2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
MAYBCC09104DAEA 0 EUR
MAYBCC09104DA MAYBCC09104CB
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₇H₄N₂OS
MW: 164,1845 g/mol
MDL numero: MFCD02681902
CAS-numero: 5170-68-3