2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H50377.03EA 423 EUR
H50377.03 H50377.06
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Kaava: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MW: 234,68 g/mol
Sulamispiste: 145…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00068049
CAS-numero: 73713-79-8
UN: 3261
ADR: 8,III