4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Toimittaja: Molekula
MOLEM31299379EA 217 EUR
MOLEM31299379
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Kaava: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
MW: 239,66 g/mol
MDL numero: MFCD00051734
CAS-numero: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7