Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) ≥99%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO102231000 ACRO102230250
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) ≥99%
Kaava: C₂H₅NO
MW: 59,07
Tiheys: 0,96 g/cm³
Leimahduspiste: 38 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002124
CAS-numero: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm