Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A10640.30EA 454 EUR
A10640.30 A10640.18
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Kaava: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Kiehumispiste: 115…117 °C
Tiheys: 0,969
Leimahduspiste: 36 °C (96 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002124
CAS-numero: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III