Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41085.0050EA 94.7 EUR
8.41085.0050 8.41085.0250
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Kaava: C₂H₅NO
MW: 59,07
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002124
CAS-numero: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 185 g/l (25 °C)
Molar Mass 59.07 g/mol
Boiling Point 115 °C
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 40 °C
Explosion Limit 4.2 - 50 %(V)
Density 0.969 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C