Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L09837.06EA 89.9 EUR
L09837.06
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Bromomethyl methyl ether
Kaava: C₂H₅BrO
MW: 124,97 g/mol
Kiehumispiste: 86…87 °C
Tiheys: 1,531
Leimahduspiste: 26 °C (78 °F)
MDL numero: MFCD00000171
CAS-numero: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,II