3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM2270-25GEA 281 EUR
TCIAM2270-25G TCIAM2270-5G
3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylsalicylaldehyde
Kaava: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Kiehumispiste: 209°C
Sulamispiste: 17°C
Leimahduspiste: 87°C
MDL numero: MFCD00040798
CAS-numero: 824-42-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/70/28988270.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %