Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabiloitu, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO269490100EA 300 EUR
ACRO269490100 ACRO269490025 ACRO269490010
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabiloitu, pure
Ethyl-3-ethoxypropionate
Kaava: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19
Kiehumispiste: 170 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –75 °C
Tiheys: 0,949 g/cm³
Leimahduspiste: 59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051356
CAS-numero: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm BHT