Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B24024.AUEA 125 EUR
B24024.AU B24024.AK
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Ethyl-3-ethoxypropionate
Kaava: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Kiehumispiste: 169…171 °C
Sulamispiste: –100 °C
Tiheys: 0,949
Leimahduspiste: 59 °C (142 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051356
CAS-numero: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III