Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAE0319-500MLEA 40.7 EUR
TCIAE0319-500ML TCIAE0319-25ML
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Ethyl-3-ethoxypropionate
Kaava: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Kiehumispiste: 170°C
Leimahduspiste: 49°C
MDL numero: MFCD00051356
CAS-numero: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/52/28967852.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %