Ethyl-3-methoxypropionate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43946.1000EA 66.4 EUR
8.43946.1000
Ethyl-3-methoxypropionate syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-methoxypropionate
Kaava: C₆H₁₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143172
CAS-numero: 10606-42-5
EINECS: 212-112-9
UN: 3272
ADR: 3,III