Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1001-10GEA 44 EUR
TCIAM1001-10G TCIAM1001-25G
Ethyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Ethyl-3-methoxypropionate
Kaava: C₆H₁₂O₃
Kiehumispiste: 158°C
MDL numero: MFCD00143172
CAS-numero: 10606-42-5
UN: 3272
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/03/28974603.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %