Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM0962-500MLEA 146 EUR
TCIAM0962-500ML TCIAM0962-25ML
Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Methyl-3-methoxypropionate
Kaava: C₅H₁₀O₃
MW: 118,1311 g/mol
Kiehumispiste: 144°C
Leimahduspiste: 47°C
MDL numero: MFCD00059085
CAS-numero: 3852-09-3
EINECS: 223-358-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/35/28974535.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %