Di-n-octyl phthalate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
41522.APEA 1500 EUR
41522.AP 41522.AE 41522.AC
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Di-n-octyl phthalate
Plasticizer
Kaava: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Kiehumispiste: 380 °C
Sulamispiste: –25 °C
Tiheys: 0,98
Leimahduspiste: 219 °C (426 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015292
CAS-numero: 117-84-0
EINECS: 204-214-7