Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP0304-25MLEA 39.6 EUR
TCIAP0304-25ML TCIAP0304-500ML
Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (by GC)
Di-n-octyl phthalate
Kaava: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Kiehumispiste: 380°C
Leimahduspiste: 219°C
MDL numero: MFCD00015292
CAS-numero: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/31/28991031.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %