Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vedetön
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
ACRO268630050 ACRO268632500 ACRO268630010
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), vedetön
Kaava: C₈H₁₂O₈Rh₂
MW: 441,987 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003538
CAS-numero: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8
UN: 0000
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 46 % (Rh)
TILAUS
ASIAAN LIITTYVÄT TIEDOT
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm