5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55019.06EA 70 EUR
H55019.06 H55019.14
5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
5-tert-Butyl-o-anisidine
Kaava: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26
Kiehumispiste: 204…208 °C
Sulamispiste: 29…30 °C
Tiheys: 0,988
Leimahduspiste: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00026299
CAS-numero: 3535-88-4