2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L20110.MDEA 149 EUR
L20110.MD L20110.06 L20110.03
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
2-Isopropylphenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Sulamispiste: 85…86 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411937
CAS-numero: 89787-12-2
EINECS: 000-000-0