3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L15530.03EA 297 EUR
L15530.03 L15530.MD
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
3-Isopropylphenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Sulamispiste: ∼ 75…80 °C
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01074634
CAS-numero: 216019-28-2