4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Varoitus
H31682.09EA 375 EUR
H31682.09 H31682.03
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Kaava: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08059527
CAS-numero: 400-72-6