Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, Technical Grade
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H25885.03EA 273 EUR
H25885.03 H25885.06
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine tech. 90%, Technical Grade
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Kaava: C₁₆H₁₈ClP
MW: 276,75 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01630841
CAS-numero: 74289-57-9
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II