Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H25886.03EA 342 EUR
H25886.03 H25886.06
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine
Kaava: C₁₂H₈Cl₃P
MW: 289,53 g/mol
Kiehumispiste: 184…186 °C (2,5 mmHg)
Sulamispiste: 52…53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09909564
CAS-numero: 13685-26-2
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II