Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, sauvoja
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H25889.03EA 242 EUR
H25889.03
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, sauvoja
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine
Kaava: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,69 g/mol
Kiehumispiste: 180…184 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,159
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01630844
CAS-numero: 1019-71-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II