6-Chloro-2,3-difluoroanisole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34357.06EA 1010 EUR
H34357.06 H34357.03
6-Chloro-2,3-difluoroanisole ≥97%
6-Chloro-2,3-difluoroanisole
Kaava: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22201078
CAS-numero: 1373921-04-0