α-Chlorothioanisole ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAC0912-5GEA 47.3 EUR
TCIAC0912-5G TCIAC0912-25G
α-Chlorothioanisole ≥95.0% (by GC)
α-Chlorothioanisole
Kaava: C₇H₇ClS
Leimahduspiste: 101°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000921
CAS-numero: 7205-91-6
EINECS: 230-579-7
UN: 3532
ADR: 4.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/30/28938130.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %