(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17205.22EA 907 EUR
L17205.22 L17205.14 L17205.06
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Sulamispiste: 51…53 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06799065
CAS-numero: 100836-85-9