3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34491.09EA 356 EUR
H34491.09 H34491.06
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Sulamispiste: 58…60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00029821
CAS-numero: 10538-48-4