3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33566.03EA 70.3 EUR
H33566.03 H33566.14 H33566.06
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Sulamispiste: 61…66 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00060325
CAS-numero: 10538-49-5