3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34208.03EA 168 EUR
H34208.03 H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Kaava: C₁₂H₁₆O₅
Sulamispiste: 140…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00045944
CAS-numero: 74737-05-6
EINECS: 277-978-2