5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Vaara
H32216.06EA 757 EUR
H32216.06 H32216.03
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519332
CAS-numero: 1092460-82-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III