3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Synonyms: 3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acidBenzenepropanoic acid, 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)-
H34223.MDEA 107 EUR
H34223.MD H34223.03
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Kaava: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18783232
CAS-numero: 1261828-37-8