3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Varoitus
H32721.MDEA 92.3 EUR
H32721.MD H32721.03
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Kaava: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025376
CAS-numero: 916420-57-0