2,3-Difluoro-p-toluidine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26731.06EA 783 EUR
H26731.06 H26731.03
2,3-Difluoro-p-toluidine ≥97%
2,3-Difluoro-p-toluidine
Kaava: C₇H₇F₂N
MW: 143,14
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660321
CAS-numero: 886503-79-3