2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0554-1GEA 24.2 EUR
TCIAF0554-1G TCIAF0554-5G
2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-m-toluidine
Kaava: C₇H₈FN
MW: 125,14 g/mol
Kiehumispiste: 87°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06410915
CAS-numero: 1978-33-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/18/28969118.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %