6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAF0817-1GEA 46.2 EUR
TCIAF0817-1G TCIAF0817-5G
6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Fluoro-o-toluidine
Kaava: C₇H₈FN
MW: 125,1435 g/mol
Kiehumispiste: 89°C
Leimahduspiste: 77°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06658252
CAS-numero: 443-89-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/56/28969356.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %