4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Vaara
H31555.03EA 330 EUR
H31555.03
4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
4-Amino-2,3-difluorophenol
Kaava: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Sulamispiste: ∼ 153 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094494
CAS-numero: 163733-99-1