3-Ethoxythiophenol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAE0701-5GEA 114 EUR
TCIAE0701-5G TCIAE0701-1G
3-Ethoxythiophenol ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxythiophenol
Kaava: C₈H₁₀OS
Kiehumispiste: 239°C
MDL numero: MFCD03094660
CAS-numero: 86704-82-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/22/28968122.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %