2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAI0658-100GEA 170 EUR
TCIAI0658-100G TCIAI0658-25G TCIAI0658-5G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Kaava: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Kiehumispiste: 80°C
Leimahduspiste: 37°C
MDL numero: MFCD00192241
CAS-numero: 61676-62-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/35/28972535.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %