2-Isopropoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAI0833-5GEA 28.6 EUR
TCIAI0833-5G TCIAI0833-25G
2-Isopropoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Isopropoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Kaava: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Kiehumispiste: 59°C
Leimahduspiste: 49°C
MDL numero: MFCD15143641
CAS-numero: 61676-61-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/24/28972724.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %