Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
16198.30EA 546 EUR
16198.30 16198.A1 16198.06 16198.18
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) vesiliuos
Tetrabutylammonium hydroxide
As a reagent for ion-pair extractions
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Tiheys: 0,97
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II