2-Methyl-1,4-pentadiene ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAM0616-1MLEA 96.8 EUR
TCIAM0616-1ML TCIAM0616-5ML
2-Methyl-1,4-pentadiene ≥99.0% (by GC)
2-Methyl-1,4-pentadiene
Kaava: C₆H₁₀
Kiehumispiste: 57°C
Leimahduspiste: -3°C
MDL numero: MFCD00008601
CAS-numero: 763-30-4
EINECS: 212-109-2
UN: 2461
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/77/28974077.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %