1,2-Pentadiene ≥95.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAP0805-1GEA 328 EUR
TCIAP0805-1G TCIAP0805-5G
1,2-Pentadiene ≥95.0% (by GC)
1,2-Pentadiene
Kaava: C₅H₈
Kiehumispiste: 45°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00039943
CAS-numero: 591-95-7
EINECS: 209-737-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/71/28991471.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %