3,3-Dimethylpiperidine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H25753.03EA 752 EUR
H25753.03 H25753.MD H25753.06
3,3-Dimethylpiperidine 95%
3,3-Dimethylpiperidine
Kaava: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Kiehumispiste: 134…136 °C
Tiheys: 0,81
Leimahduspiste: 26 °C (79 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005995
CAS-numero: 1193-12-0
EINECS: 214-767-6
ADR: 3,III